Documenti fondamentali
SLPBDZ5
Millipore
Filtri per siringa Millex, fibra di vetro
pore size 1.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-PB, Filtri da siringa in fibra di vetro, 1,0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
glass fiber membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ISO 21675 2019
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Altezza
21 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Dimensione pori
1.0 μm
input
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
applicazioni
PFAS testing
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filtri da siringa Millex con membrana in fibra di vetro
  • I filtri Millex-PB contengono una membrana in fibra di vetro borosilicato (APFB)
  • Ideati per assicurare una filtrazione eccellente nei test di dissoluzione o in altre applicazioni automatizzate finalizzate alla preparazione dei campioni
  • Utilizzabili nei sistemi per la sostituzione del filtro robotizzati grazie al contenitore a cupola che ne consente una dispensazione regolare e affidabile evitando che si incastrino fra loro sul rack di trasporto
  • Disponibili sia sfusi, sia in tubi di dispensazione compatibili con i sistemi robotizzati per la sostituzione del filtro
Applicazioni
  • Test di dissoluzione di farmaci
  • Filtrazione automatizzata dei campioni
  • Chiarificazione di soluzioni contenenti alti livelli di particelle.
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Definizione di unità
  • SLBPDZ5NZ: confezione da 200 unità pre-assemblate in 8 tubi da 25 filtri ciascuno.
  • SLPBDZ5NK: 1.000 unità per confezione, sfuse
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.