SCR600
Kit di differenziazione degli oligodendrociti umani
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.32
Prodotti consigliati
Descrizione
Cell line type: Neural Stem Cells
Neural Stem Cells
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
Componenti
Progenitori oligodendrocitari umani (OPC), 500.000 cellule vitali: (N° Cat. CS204496) Kit di terreno di espansione per OPC umane, 100 mL: (N° Cat. CS204496) Kit di terreno per la differenziazione spontanea di OPC umane, 100 mL: (Cat. No. SCM106)
Qualità
Test di sterilità:negatività a crescita batterica e fungina
pH:7,4 +/- 0,4
Osmolalità:290 +/- 20 mOsm
pH:7,4 +/- 0,4
Osmolalità:290 +/- 20 mOsm
Stoccaggio e stabilità
Per le condizioni di conservazione consigliate per i singoli componenti, consultare il manuale
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3