Vai a
A7089
Accumax™
sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cell detachment solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 312.00
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 752.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.75
MDL number:
Concentration:
1 ×
CHF 312.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
sterility
sterile-filtered
Quality Segment
form
solution
concentration
1 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
pH
6.8-7.8
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Accumax si è dimostrato efficace nel dissociare cellule agglutinate in colture in sospensione di ibridomi e cellule CHO, BHK, 293, COS ed Sf9. La soluzione ha mostrato un′ottima funzionalità nel conteggio delle cellule in dissociazione, nei saggi di trasfezione virale, nell′ordinamento delle cellule, nella citometria a flusso e nello scale-up dei bioreattori. É stato usato anche per creare sospensioni di singole cellule da colture di cellule agglutinate per un accurato conteggio, per il distacco delle cellule dal tessuto primario e il distacco di routine di cellule dal materiale in plastica standard per le colture tissutali e da quello rivestito per l′adesione.
La soluzione TM=["Accumax"] è stata usata:
  • per il distacco di nanotubi di carbonio a singola parete dalla matrice extracellulare (ECM) nelle cellule epiteliali
  • per la dissociazione di cellule epiteliali pigmentate retiniche prima del passaggio
  • per la dissociazione dal pancreas delle isole
Biochem/physiol Actions
Accumax è una soluzione di distacco cellulare costituita da enzimi proteolitici e collagenolitici. Ogni flacone contiene 100 mL di enzimi Accumax 1x in PBS di Dulbecco.′ In Accumax non si riscontrano prodotti derivati da mammiferi o batteri.
Features and Benefits
Liquido sterile pronto per l′uso per applicazioni cellulari in vitro
Preparation Note
Preparata in PBS di Dulbecco′ (0,2 g/L KCl, 0,2 g/L KH2PO4, 8 g/L NaCl e 1,15 g/L Na2HPO4). Per informazioni sull′uso del prodotto consultare la scheda informativa del prodotto disponibile online.
Questo prodotto viene fornito come liquido congelato sterile, pronto per l′uso. Accumax deve essere scongelato a 37 °C prima dell′uso, e aggiunto in egual volume a un campione di cellule agglutinate. Lasciare incubare a 37 °C per 5-10 minuti e contare le cellule come d′abitudine.
Legal Information
Accumax is a trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Disclaimer
Accumax è stabile se conservato a -20 °C. Una volta scongelato, si può conservare il prodotto fino a 2 mesi a 4 °C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6964SCR005T3924
Accumax™ sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A7089
Accumax™
Accutase® sterile-filtered, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A6964
Accutase®
description
sterile-filtered, suitable for cell culture
description
sterile-filtered, suitable for cell culture
description
A cell detachment solution of proteolytic & collagenolytic enzymes. The reagent is useful for creating single cell suspensions from clumped cell cultures for accurate cell counting, detachment of cells from primary tissue.
description
1 ×, sterile; sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
technique(s)
single cell analysis: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
single cell analysis: suitable, cell culture | mammalian: suitable
concentration
1 ×
concentration
400-600 units/mL
concentration
-
concentration
1 ×
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
solution
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile; sterile-filtered
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
pH
6.8-7.8
pH
6.8-7.8
pH
-
pH
7.0-8.0
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. After thawing Accumax, can I make aliquots and freeze them?
    1 answer
    1. Although not validated, many users choose to aliquot the Accumax into single use vials after the initial thaw to store frozen at -20 °C until the expiration date.
      Helpful?
  2. Is your accumax gmp grade and made in a gmp compliant facility and is animal free?
    1 answer
    1. This Accumax™ solution does not contain mammalian- or bacterial-derived products. It is not a GMP grade. This product is assigned a quality level of 200. Products with quality level of 200 are not suitable for GMP. Products with quality levels 400 or higher are suitable for GMP.
      Currently, there is no GMP grade product available.
      Please see the quality brochure below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/193/133/m-clarity-brochure-br3925en-ms.pdf
      Helpful?
  3. What is the size of the bottle in size specifications (inches, centimeters)?
    1 answer
    1. See below for the 100 mL and 500 mL bottle dimensions:
      100 mL
      Height: 104.1 mm
      Height w/cap: 108.8 mm
      Opening inner diameter: 28.4 mm
      Outer thread diameter: 37.3 mm
      500 mL
      Height: 173.2 mm
      Height w/cap: 177.8 mm
      Opening inner diameter: 28.4 mm
      Outer thread diameter: 38 mm
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. What is the appropriate cell dissociating product to be used for ES cells that will be injected into blastocysts?
    1 answer
    1. Accutase®, product A6964, or Accumax™ (Accutase® with DNase), product A7089, will work well for dissociation of ES cells. The Accutase® product has protease and dispase activity to dissociate the cells.  The Accumax™ product also has DNase to limit the aggregation that is caused by DNA released from ruptured cells during the dissociation/scraping.Please see the reference and link below for more information on the use of Accutase® with ES cells:Mol Reprod Dev. 2008 May;75(5):818-27