Documenti
SCCE016
Sigma-Aldrich
Cellule di epitelio corneale umano
Human Corneal Epithelial Cells provide an ideal serum-free culture model without antimicrobials or phenol red when used with the EpiGRO Ocular Epithelia Complete Media Kit.
Sinonimo/i:
HCEC cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.71
Origine biologica
human cornea (epithelial cells)
Livello qualitativo
Confezionamento
vial of 500,000 cells
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
EpiGRO®
Millipore
Morfologia
(epithelial)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Le cellule epiteliali corneali umane possono essere utilizzate per studi riguardanti interazioni cellula-matrice, regolazione genica e sviluppo di tessuti, sviluppo di farmaci e convalida di metodi alternativi in tossicologia. Le cellule epiteliali corneali umane sono criopreservate come cellule secondarie. Vengono isolate dal tessuto corneale umano ed espanse due volte prima di essere raccolte per la crioconservazione. Questo prodotto è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Questo prodotto non è approvato per uso umano o veterinario o per l'uso in procedure diagnostiche o cliniche in vitro.
Origine del prodotto: Epitelio corneale umano
Origine della linea cellulare
Cornea
Descrizione della linea cellulare
Cellule epiteliali
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Si prega di consultare la scheda tecnica per indicazioni dettagliate sulle procedure per scongelare, piastrare, alimentare, propagare ecc.
Confezionamento
500,000 cellule
Componenti
SCCE016
Qualità
Le cellule sono negative per HIV (1,2), HBV, HCV, batteri, micoplasma e contaminazione fungina.
Crescita: garantita per 3 o più passaggi usando il terreno EpiGRO appropriato.
Stoccaggio e stabilità
Per mantenere le cellule integre Millipore consiglia di disimballare il prodotto immediatamente dopo il ricevimento e di conservarlo a una temperatura inferiore a -150°C o nella fase di vapore dell′azoto liquido.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Wei Yang Seow et al.
Acta biomaterialia, 88, 293-300 (2019-02-06)
A short tetramer peptide, Ac-IVKC, spontaneously formed a hydrogel in water. Disulfide bonds were introduced via hydrogen peroxide (H2O2)-assisted oxidation, resulting in (Ac-IVKC)2 dimers. The extent of disulfide bond formation and gel stiffness increased with the amount of H2O2 used
Aung Than et al.
Nature communications, 9(1), 4433-4433 (2018-11-08)
Eye diseases and injuries impose a significant clinical problem worldwide. Safe and effective ocular drug delivery is, however, challenging due to the presence of ocular barriers. Here we report a strategy using an eye patch equipped with an array of
Adrian Gericke et al.
RSC advances, 9(39), 22531-22539 (2019-07-22)
Impaired regeneration of the corneal epithelium, as found in many ocular surface diseases, is a major clinical problem in ophthalmology. We hypothesized that corneal epithelial regeneration can be promoted by the physiological, energy-delivering as well as "morphogenetically active" polymer, inorganic
Qiaojuan Zhang et al.
Journal of neurochemistry, 151(2), 238-254 (2019-03-20)
Herpes simplex virus-type 1 (HSV-1) infection of sensory neurons may lead to a significant reduction in the expression of voltage-activated Na+ and Ca2+ channels, which can disrupt the transmission of pain information. Viral infection also results in the secretion of