Documenti fondamentali
SAU0100L41DP5
Millipore
Fusto Mobius®, Silver, 100 L, PureFlex standard
100L Standard PureFlex Drum Assembly
Sinonimo/i:
Fusto attrezzato Mobius® Silver
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PureFlex container
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parametri
100 L sample volume
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.