SAMPLCR04
Filtri Millex Samplicity®
PTFE membrane, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa, PTFE, 0,45 μm, Filtro da siringa Millex-LCR
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex™
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Samplicity®
Parametri
0.3 mL min. working volume
tecniche
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Diametro
25 mm
Volume
1.7 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
•Il sistema di filtrazione Samplicity G2 consente la filtrazione simultanea, mediante vuoto, di un massimo di 8 campioni direttamente in fiale da HPLC.
• Filtrazione per la preparazione di campioni per HPLC senza l′uso di siringhe
•I filtri Millex Samplicity dispongono di imbuto e filtro integrato per facilitare al massimo il caricamento del campione
• Sono disponibili con pori da 0,20 µm e 0,45 µm con membrane idrofile in PTFE e membrane Durapore in PVDF
Disponibili in 2 diversi formati:
Codice SKU che termina con 01 (-------01) – 96 per confezione
codice SKU che termina con 04 (-------04): 384 dispositivi (4 confezioni da 96 )
Applicazioni:
HPLC; filtrazione di campioni viscosi o ricchi di particolato prima dell'HPLC
Confezionamento
Specifiche
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13