Documenti
SAMP2GNNB
Millipore
Filtri Millex® per sistema Samplicity® G2
Nylon, pore size 0.2 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,2 μm nylon, Filtri da siringa Millex-GN
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex®
Samplicity®
Caratteristiche
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Samplicity®
Parametri
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
tecniche
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Diametro
33 mm
Superficie filtrante
4.5 cm2
Volume
1.7 mL
Colore
purple
Dimensione pori
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥2.9 bar, air with water at 23 °C
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Panoramica dei filtri Millex® per il sistema Samplicity G2
• Il sistema di filtrazione Samplicity G2 consente di filtrare sotto vuoto fino a 8 campioni in contemporanea, direttamente nelle provette per HPLC
• I filtri Millex per il sistema Samplicity G2 includono imbuti adattatori e filtri Millex da 33 mm
• Il sistema Samplicity G2 è ergonomicamente vantaggioso rispetto alla filtrazione manuale con siringa
• Disponibili con pori da 0,20 µm e 0,45 µm e con membrane Durapore in PVDF, Millipore Express PLUS in PES o in nylon
Disponibili in 2 formati:
codice SKU che termina in NB (-------NB): 250/conf.
SKU con suffisso NK (-------NK): 1.000 dispositivi (4 confezioni da 250 )
Applicazioni:
HPLC; filtrazione di campioni viscosi o ricchi di particolato prima dell'HPLC
Applicazioni
Cura diretta del paziente: no
Confezionamento
non sterile
Componenti
Filtro Millex e imbuto per un riempimento agevole
Specifiche
Solo per impieghi generali di laboratorio
Stato fisico
Codice colore: viola
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.