Documenti fondamentali
S2HVU02RE
Millipore
Sistema di filtrazione sotto vuoto Stericup® Quick Release Millipore®
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
SCHVU02RE, Sistema di filtrazione sterilizzante Stericup Quick Release-HV
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; irradiated
Nome Commerciale
Stericup®
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 12 ea
Parametri
45 °C max. temp.
Descrizione
2.4 mL (hold-up volume)
tecniche
sterile filtration: suitable
Altezza
164 mm
Capacità
250 mL
Diametro
12.5 cm
Diam. filtro
73 mm
Superficie filtrante
40 cm2
Capacità imbuto
250 mL
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I sistemi filtranti Stericup® e Steritop® consentono di lavorare con semplicità e di filtrare in tutta sicurezza.
Le unità Stericup® e Steritop® si servono di affidabili membrane dalle alte prestazioni per un'ottimale filtrazione sterilizzante di reagenti, tamponi e terreni di laboratorio. Questi dispositivi uniscono portate e rendimenti eccellenti a un ridotto adsorbimento aspecifico e a un design stabile e smussato.
Questo sistema Stericup® per il trattamento e la conservazione di soluzioni, combina un dispositivo filtrante da bottiglia di 250 mL di capacità con membrana in polietersolfone (PVDF) da 0,45 μm, un flacone di raccolta da 250 mL e un tappo.
Questo articolo sostituisce direttamente il prodotto SCHVU05RE
Applicazioni
I sistemi Stericup® e Steritop® sono stati ideati per ridurre la formazione di schiuma e la denaturazione delle proteine e per massimizzare, nello stesso tempo, il flusso; possono essere utilizzati per la filtrazione sterilizzante sotto vuoto di soluzioni acquose come terreni di coltura e fluidi biologici.
  • terreni per la coltura di tessuti, +/- additivi
  • tamponi
  • soluzioni biologiche
Solo per fini di ricerca
Caratteristiche e vantaggi
  • L′imbuto filtrante “Quick Release” si sgancia dal flacone di raccolta semplicemente con una rotazione di un quarto di giro, riducendo il rischio di fuoriuscite e semplificando la manipolazione sul banco e sotto cappa.
  • L'identificazione del prodotto, ben visibile sull'imbuto filtrante Steritop®, espone chiaramente le caratteristiche della membrana quali composizione e dimensione dei pori, consentendo di scegliere rapidamente l'unità appropriata per la propria applicazione.
  • Il tappo "click seal" è flangiato e modificato per consentire una presa sicura anche se bagnato; inoltre, un segnale di stop tattile conferma la chiusura del flacone di raccolta. Diminuiranno, pertanto, le preoccupazioni circa la possibilità di rovesciare o di contaminare il contenuto sterilizzato.
  • L′ampia superficie di scrittura satinata e il tappo di colore più chiaro del flacone di raccolta facilitano una chiara etichettatura, migliorando la leggibilità e riducendo il rischio di sbavature e la conseguente impossibilità di lettura.
  • Il tappo "click seal" può essere appoggiato sul fianco, evitando rischi di contaminazione.
  • I flaconi di raccolta sono impilabili e consentono, quindi, di risparmiare spazio di stoccaggio.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 15 Questions  
  1. What is the maximum processing volume for Stericup® and Steritop® filters? Can I add more volume after initial filtration?
    1 answer
    1. All Stericup® and Steritop® filters were developed for single-use application. The maximum volume is dependent on the receiver bottle capacity. Stericup® filters come with a receiver bottle with a specified maximum volume. For Steritop® filters, the maximum recommended volume is 2 L with an appropriate-sized receiver bottle. Larger processing volumes can result in membrane fouling, increase chance of spillage and contamination, and lead to possible airlock*.
      *Note that devices with PES membranes can airlock if filtered to dryness. Some liquid must be left on top of the filter, then the system stopped, receiver changed or emptied, and more sample volume added before restart. This increases the chance of spillage.
      Helpful?
  2. What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    What is the chemical compatibility of the various Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Helpful?
  3. Can Stericup® and Steritop® filters be used to prepare solutions that will be administered to patients?
    1 answer
    1. No, all Stericup® and Steritop® devices are Research Use Only.
      Helpful?
  4. Are Stericup® and Steritop® filters GMP-certified?
    1 answer
    1. No, Stericup® and Steritop® devices are not GMP-approved.
      Helpful?
  5. Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    Which type of pump should be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. We recommend our Chemical Duty Pump: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/wp6111560
      Helpful?
  6. What Bacterial Endotoxins Test is used?
    1 answer
    1. The test method used complies with USP 85 and EP 2.6.14 to ensure the absence of endotoxin in our products.
      Helpful?
  7. Can Stericup® bottles be placed inside freezers for long-term storage of media?
    1 answer
    1. You can successfully freeze and store many aqueous solutions (such as culture media) in Stericup® bottles at temperatures up to -20 °C (-4 °F). It is strongly recommended that you run a sample stability trial under your actual storage conditions prior to using Stericup® bottles for frozen storage.
      Helpful?
  8. What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    What tubing can be used with Stericup® and Steritop® vacuum filters?
    1 answer
    1. Stericup® and Steritop® filters are fitted with a 1/4” tube adapter. We recommend 3/16 in. (4.8 mm) ID silicone tubing to fit this tube adapter: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/xx7100004
      Helpful?
  9. What is the expiration date of Stericup® and Steritop® filters?
    1 answer
    1. Typically 3 years from sterilization.
      Helpful?
  10. What is the maximum vacuum pressure for filtration?
    1 answer
    1. 700 mm Hg (27.5” Hg, 0.9 bar) differential vacuum at 25 °C (77 °F)
      Helpful?
1–10 of 15 Questions  