S24-M
Rat Serum, 100 ml
Non-sterile rat serum collected from normal healthy rats. Used for blocking of interfering antibodies.
Sinonimo/i:
Rat serum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
serum
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
blocking: suitable (interfering antibodies)
Descrizione generale
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3