Documenti fondamentali
QGARDTL01
Milli-Q
Cartuccia per il trattamento finale Q-Gard® TL
For Elix® Gulfstream / Large and RiOs Large systems connected to a pure water feed source
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione Q-Gard®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Q-Gard®
Capacità
43 g/L ion exchange capacity (NaCl)
Compatibilità
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia per il trattamento finale Q-Gard® TL è stata progettata come cartuccia sostitutiva per la rimozione dei contaminanti ionici e organici fino a livelli di tracce, se alimentata con acqua pura. La cartuccia è fabbricata con materiali puliti e a elevata purezza, per minimizzare la fuoriuscita di contaminanti estraibili. La cartuccia per il trattamento finale Q-Gard® TL può essere utilizzata con i sistemi di purificazione dell′acqua Elix® Gulfstream/Large e RiOs Large.
Applicazioni
Questa cartuccia per il trattamento finale trattiene sia gli ioni, sia i composti organici.
Caratteristiche e vantaggi
  • Materiale di consumo originale per la sostituzione della cartuccia per il trattamento finale Q-Gard® – QGARDTL01.
  • Genera acqua priva di contaminanti ionici e organici mediante tecnologie di scambio ionico, carbone attivo e filtrazione in profondità.
Componenti
Resine a scambio ionico vergini per la deionizzazione
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  8. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  9. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.