Documenti fondamentali
QGARD00R1
Milli-Q
Cartuccia di purificazione Q-Gard 1.
For Milli-Q® Element (2001-2009) / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to Elix® / RO / distilled water feed
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione Q-Gard®
Scegli un formato
1 EA
CHF 773.00
CHF 773.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 773.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
CHF 773.00
Spedizione prevista il23 maggio 2025
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Q-Gard®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
tecniche
ion chromatography: suitable
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<10 ppb
Capacità
77 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capacity is more than 50 g NaCl)
Compatibilità
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia di purificazione Q-Gard® 1 è progettata per rimuovere contaminanti ionici e organici fino al livello di tracce quando alimentata con acqua Elix®/RO/distillata.
La cartuccia è fabbricata con materiali puliti e a elevata purezza, per minimizzare la fuoriuscita di contaminanti estraibili.
Contiene un microfiltro per la rimozione del particolato, carbone attivo per l′adsorbimento dei composti organici e resina a scambio ionico a letto misto per la rimozione degli ioni.
La cartuccia di purificazione Q-Gard® 1 può essere usata con i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q® Academic/Biocel/Element/Gradient/Synthesis.
Applicazioni
Rimozione di contaminanti dell′acqua ionici ed organici.
Caratteristiche e vantaggi
  • La cartuccia di purificazione Q-Gard® 1 è commisurata alla fonte dell′acqua di alimentazione per ottimizzare le prestazioni dei terreni di purificazione a valle e garantire risultati costanti.
  • Materiale di consumo originale per la purificazione dell′acqua per la sostituzione del filtro della cartuccia Q-Gard® QGARD00R1.
  • Il metodo di purificazione comprende scambio ionico, carbone attivo e filtrazione di profondità.
  • Certificato di qualità disponibile online.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Helpful?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.