Documenti
QGARD00D3
Milli-Q
Cartuccia di purificazione Q-Gard®
For Milli-Q® Element / Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis systems connected to DI water feed containing high silt
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione Q-Gard® 3
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiali
resin (Mixed bed ion exchange resin)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Q-Gard®
Parametri
1.5 L/min flow rate
tecniche
ion chromatography: suitable
Matrice
Macroporous
Dimensione pori
0.5 μm pore size (CRW5)
Capacità
52 g ion exchange capacity
Compatibilità
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La cartuccia di purificazione Q-Gard® 3 è stata progettata per la rimozione di contaminanti ionici e organici fino a livelli di tracce, se alimentata con acqua pura deionizzata (DI) contenente alte quantità di sedimenti. La cartuccia è costruita con materiali puliti e di elevata purezza, per ridurre al minimo il rilascio di contaminanti estraibili. Contiene un microfiltro per la rimozione delle particelle, carbone attivo per l′adsorbimento di sostanze organiche e una resina a scambio ionico a letto misto per la rimozione di ogni sorta di ioni.
La cartuccia di purificazione Q-Gard® 3 può essere usata con i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q® Academic/ Biocel/ Element/ Gradient/ Synthesis.
Applicazioni
Rimozione di contaminanti dell′acqua ionici ed organici.
Caratteristiche e vantaggi
  • La cartuccia di purificazione Q-Gard® 3 si adatta perfettamente all′acqua di alimentazione per ottimizzare le prestazioni delle successive fasi di purificazione e garantire risultati stabili.
  • Ricambio originale per la sostituzione della cartuccia Q-Gard® QGARD00D3.
  • Progettata per la rimozione degli ioni fino a livelli di tracce dall′acqua pura DI ad elevato indice di sedimenti.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany