Documenti fondamentali
PYR0MATKIT
Millipore
Kit PyroMAT®
Reagents and Interleukin-6 ELISA kit for Monocyte Activation Test (MAT), for Pyrogen testing
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
agenzia
EP Chapter 2.6.30
Livello qualitativo
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
PyroMAT®
applicazioni
pharmaceutical
pyrogen testing
Compatibilità
configured for PyroMAT®
pyrogenic bacteria
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il sistema PYROMAT® è una soluzione in vitro pronta per l′uso per analizzare i pirogeni, con il test di attivazione dei monociti (MAT). È basato sulla linea cellulare Mono-Mac-6 e sulla lettura dei risultati con l′interleuchina 6 (IL-6). I monociti umani che incontrano i pirogeni del campione contaminato producono citochine (IL-6), che si possono rilevare con un saggio immuno-assorbente legato a un enzima (ELISA). Il kit contiene i reagenti necessari per preparare il campione ed eseguire l′incubazione con i monociti e quelli necessari per il rilevamento con ELISA.
Applicazioni
Il sistema PYROMAT® è usato per verificare la sicurezza di prodotti farmaceutici parenterali e dispositivi medici.
Caratteristiche e vantaggi
Kit pronto per l′uso
Componenti
  • Piastra a 96 pozzetti, acqua priva di endotossine, terreno di coltura RMPI
  • Kit e piastra ELISA IL-6
Stoccaggio e stabilità
2-8 °C
Altre note
Download the PyroMAT® Method Software from here
Prodotti consigliati
Da usare con cellule PYROMAT® (PYR0MATCELLS), endotossina standard di riferimento (144.161.0001), controlli NEP (MATHKSA, MATFLAGELLIN) e controllo IL6 (PYR0MATIL6)
Note legali
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1