Vai a
ET0200
E-TOXATE Kit
sufficient for 20 assays
Sinonimo/i:
Endotoxin detection kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 580.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
CHF 580.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for 20 assays
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
E-Toxate Kit prepared from Limulus polyphemus amebocyte lysate (LAL) is suitable for the detection and quantification of endotoxins for research purposes.
Application
The E-TOXATE Kit was used to determine the number of bacteria in suspensions of group B streptococci used to infect rats for models of sepsis. PMID 8418044
E-Toxate Kit has been used to determine the endotoxins:
  • from Tabebuia chrysantha and Tabebuia rosea plant methanolic extracts
  • from human pentameric C-reactive protein (pCRP)
  • in the Diptheria toxin preparations
Features and Benefits
  • Highly sensitive to endotoxins
  • Simple and rapid detection
  • Cost-effective
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ET0300ET0100PLED35
description
sufficient for 20 assays
description
sufficient for 100 assays
description
sufficient for 50 assays
description
sufficient for 35 purifications
usage
sufficient for 20 assays
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 35 purifications
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-TOXATE Kit
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS & Determinazione del prezzo
  • E-Toxate Endotoxin standard, for endotoxin quantitation 1 mL/vial
    SDS
  • E-Toxate reagent from Limulus polyphemus, sufficient for 20 tests 1 mL/vial
    SDS
  • E-Toxate Water, endotoxin, free 30 mL
    SDS
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)