The products PX1835-9 and PX1835-7 are both available in plastic bottles.
PX1835
2-Propanol
≥99.5% (GC), meets USP/NF
Sinonimo/i:
sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA, Isopropanolo
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
2-Propanolo, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Grado
reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
750 °F
Limite di esplosione
2.0-12.7 %, 93 °C
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde)
≤0.2% Water (H2O)
≤2 ppm Benzene (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
82 °C (lit.)
Punto di fusione
−89.5 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Confezionamento
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde): 0.002% max
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Solubility in water: To pass test
Titrable acid: 0.0001meq/g max
Titrable base: 0.0001meq/g max
Water (H2O): 0.2% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12.0 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
-
Is 2-propanol (IPA) available in a plastic bottle?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the storage temperature range for item PX1835, Isopropyl Alcohol?
1 answer-
The recommended storage temperature for item PX1835, Isopropyl Alcohol, is between +2°C to +25°C