Documenti fondamentali
PX0397
Supelco
Acido perclorico
OmniTrace
Sinonimo/i:
PCA
About This Item
Formula condensata:
HClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Livello qualitativo
Nome Commerciale
OmniTrace®
P. ebollizione
198.7 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-18 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniTrace
PX0397-1 and PX0397-2 are packaged in poly coated glass bottles
Note legali
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
2-Propanolo for molecular biology, BioReagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
I9516
2-Propanolo