Documenti
PPHH01300
Millipore
Polypropylene membrane filter
0.45 µm, 13 mm, hydrophilic, polypropylene
Sinonimo/i:
Hydrophilic Polypropylene membrane filter, PFAS testing
About This Item
Codice UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
Materiali
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
1 h at 90 °C
Diam. filtro
13 mm
Spessore
190 μm ± 50 μm
Estraibili (gravimetria)
0.5%
Dimensione pori
0.45 μm pore
>40 % porosity
Punto di bolla
>15 psi, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Millipore polypropylene filters are constructed of 100% virgin polypropylene media. Polypropylene as a membrane material demonstrates low extractables, high thermal stability, relatively fast liquid flow rates, and broad chemical compatibility, for the filtration of mobile phase, general filtration of aqueous and organic/aggressive solvents, clarification and prefiltration.
Applicazioni
  • Clarification of aqueous and organic solutions
  • General filtration
  • HPLC/LC-MS mobile phase filtration
  • Clarifying acids and bases
  • PFAS Sample filtration
Caratteristiche e vantaggi
  • Low extractables
  • Broad thermal stability
  • Broad chemical compatibility
  • Fast liquid flow rates
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Dati e unità filtranti raccomandate per le analisi dei PFAS con una versione modificata del metodo EPA 1633.
Prendete visione dei dati sugli estraibili fluorurati, il recupero e i prodotti consigliati per la filtrazione per l’analisi dei PFAS mediante il metodo EPA 537.1 modificato.
View data on fluorinated extractables, recovery, and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 537.1.
Vedi tutto