Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
sheep
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiPhysical form
Lyophilized powder.
Preparation Note
Store at 2-8°C, Long term at -20°C
Disclaimer
This product is intended for use by IVD manufacturers.
Contact customer service for assistance: [email protected]
Contact customer service for assistance: [email protected]
Minimum order quantity required to qualify. Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c