PHCC340250
Sensori per contacellule Scepter 3.0
40 μm sensors designed to count particles between 4 μm & 18 μm
Sinonimo/i:
Automated Cell Counter
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
50 μL (sample volumn)
Confezionamento
pkg of 250 ea
Produttore/marchio commerciale
Scepter
Parametri
50000 particles/mL particle concentration (1500000 particles/mL)
tecniche
cell counting: suitable
Dimensione particelle
4-18 μm
Compatibilità
Scepter for use with cells sized 5.0–15.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il display del contacellule Scepter 3.0 visualizza:
- la concentrazione cellulare
- la dimensione cellulare media
- il volume cellulare medio
- l′istogramma della distribuzione dimensionale o volumetrica
Il sistema è indicato esclusivamente per scopi di ricerca ed è stato testato con tipologie di cellule rappresentative di quelle più studiate oggigiorno.
Caratteristiche e vantaggi
Abbinato a microcanali per il trasferimento di liquidi e a un′elettronica di precisione, il sensore Scepter fornisce statistiche accurate e affidabili sulle popolazioni cellulari.
Altre note
Prodotti correlati
Articoli
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Contenuto correlato
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Il contacellule Scepter™ è un apparecchio portatile che consente di realizzare conteggi cellulari accurati e riproducibili direttamente nella cappa di coltura in meno di 30 secondi.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.