GF97097596
Polycarbonate
(PC), sheet, thickness 10 mm, size 500 × 500 mm, clear
Sinonimo/i:
CT303350
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 970-975-96
Misura
500 × 500 mm
Spessore
10 mm
Colore
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3