Documenti fondamentali
P2C030V20
Millipore
Pellicon® 2 Cassette Filter
NMWCO 30 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon 2 47 Membrane 2.0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
composite regenerated cellulose (CRC)
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Area nominale della membrana
2 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
30 kDa NMWCO
Descrizione generale
Device Configuration: Maxi Cassette
Caratteristiche e vantaggi
Type V screen (open channel)
Altre note
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Risultati analitici
Gravimetric Extractables: after a water flush
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2