Documenti fondamentali
PXB300C50
Millipore
Modulo per ultrafiltrazione Pellicon XL Biomax da 300 kDa, 0,005 m2
filtration area 50 cm2, NMWCO 300 kDa
Sinonimo/i:
Cassetta Pellicon® XL con membrana Biomax®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene screen
Livello qualitativo
Caratteristiche
holdup volume 3.2 mL
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.03–0.05 L/min recirculation rate
15 mL min. working volume
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
18.8 cm (7.4 in.)
Larghezza
3 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
50 cm2
Area nominale della membrana
50 cm2
Estraibili (gravimetria)
≤7.5 mg/device
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
300 kDa NMWCO
pH
1 –14
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: Biomax 300
Configurazione del dispositivo: Cassetta
Tipo di filtro: da ultrafiltrazione
Caratteristiche e vantaggi
Schermatura di tipo C (schermatura grossolana)
Confezionamento
Umido, con conservante
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione FDA.
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo lavaggio con acqua
Note legali
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1