P2VVPPC01
Modulo per ultrafiltrazione Pellicon® 2 Mini
filtration area 0.1 m2, pore size 0.1 μm
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Mini Filter Module VVPP 0.1 μm C 0.1 m2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
1.5 cm (0.6 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
5.6 cm (2.2 in.)
Superficie filtrante
0.1 m2
Area nominale della membrana
0.1 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
pH
2-11
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Risultati analitici
WGK 2