Documenti fondamentali
OX0165
Millipore
Oleic Acid
OmniPur® Grade
Sinonimo/i:
OmniPur® Oleic Acid, Octadecenoic Acid, 9-Octadecenoic Acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
Numero indice EU:
204-007-1
Grado
reagent
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Stato
liquid
P. ebollizione
360 °C/1013 hPa
Punto di fusione
16 °C
Temp. transizione
flash point 180 °C
Densità
~0.89 g/cm3 at 20 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+
ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Risultati analitici
Acid value196-204Congealing temperature10°C maxDescriptionTo pass testIodine value85-95Mineral acidsTo pass testNeutral fat or mineral oilTo pass testResidue after ignition0.01% maxSolubilityTo pass test
Note legali
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1