Documenti
OP181
Sigma-Aldrich
Anti-ΔNp73 Mouse mAb (38C674)
liquid, clone 38C674, Calbiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
38C674, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53(7157)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~73 kDa p73 protein lacking the N-terminal transactivation domain, ΔpNp73.
Recognizes the ~73 kDa ΔNp73 protein.
This Anti-ΔNp73 Mouse mAb (38C674) is validated for use in Immunoblotting for the detection of ΔNp73.
Immunogeno
Human
a synthetic peptide (LYVGDPARHLAT) corresponding to amino acids 2-13 of human ΔNp73
Applicazioni
Immunoblotting (1 g/ml, chemiluminescence)
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In PBS, 0.2% gelatin.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
Cell lines transfected with ΔNp73
Altre note
Does not cross-react with full-length p73. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Levrero, M., et al. 2000 J. Cell Sci.113, 1661.
Yang, A., et al. 2000. Nature404, 99.
Ueda, Y., et al. 1999. Oncogene18, 4993.
Kaghad, M., et al. 1997. Cell90, 809.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1