NX0412
Acido nitrico
Sinonimo/i:
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
9.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Concentrazione
64.8-65.2% HNO3
Impurezze
≤0.005 ppm Arsenic (As)
≤0.08 ppm Chloride (Cl)
≤0.08 ppm Sulfate (SO4)
≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Phosphate (PO4)
≤1 ppm Fluorine (F)
≤5 ppm Nonvolatile matter
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. ebollizione
121 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-32 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay: 64.8-65.2% by wt.
Chloride (Cl): 0.08ppm max
Fluorine (F): 1ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.2ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Nonvolatile matter: 5ppm max
Phosphate (PO4): 0.2ppm max
Sulfate (SO4): 0.08ppm max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1