NR07
Anti-Ryanodine Receptor Mouse mAb (C3-33)
liquid, clone C3-33, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C3-33, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
fish, canine, rat, avian, amphibian, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Ryr2(689560)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (1 g/ml, see application references)
Immunoblotting (1 g/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Rat brain hippocampus
Altre note
McPherson, P.S. and Campbell, K.P. 1993. J. Biol. Chem.268, 13765.
Meszaros, L.G., et al. 1993. Nature364, 76.
Lai, F.A., et al. 1992. Biochem. J.288, 553.
Lai, F.A., et al. 1989. Nature331, 315.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1