Documenti fondamentali
SYNA532440
Synthware inlet or thermometer adapter with hose connection
joint: ST/NS 24/40, O.D. 5.0-7.5 mm
Sinonimo/i:
Synthware A532440, thermometer inlet adapter
Scegli un formato
1 EA
CHF 40.40
CHF 40.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 40.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
CHF 40.40
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A532440
D.E.
5.0-7.5 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Same as thermometer adapter but with 8mm or 10mm hose connection for N2/Ar introduction or vacuum. Supplied with one Nylon cap and one Viton® O-ring.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)