AB5156
Anti-Calcium Channel Antibody, Voltage Gated α 1C
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
L-type
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, rabbit, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CACNA1C(775)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry: 1:200 on rat brain sections.
Western blot: 1:200 using ECL on rat brain and heart material. LMW form shows a 190kDa band while the HMW form shows a 210kDa band.
Immunoprecipitation
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%).
Optimal working dilutions and protocols must be determined by the end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Signaling Neuroscience
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen (lyophilized powder). The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile deionized water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3