NA29
Anti-p16 (Ab-1) Mouse mAb (DCS-50.1/H4)
liquid, clone DCS-50.1/H4, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DCS-50.1/H4, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
U2OS cells
Saos-2 cells or bladder tissue
Altre note
Lukas, J., et al. 1995. Nature375, 503.
Cheng, J.Q., et al. 1994. Cancer Res.54, 5547.
Jen, J., et al. 1994. Cancer Res.54, 6353.
Kamb, A., et al. 1994 Science264, 436.
Nobori, T., Miura, K., et al. 1994. Nature368, 753.
Okamoto, A., Demetrick, D.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 11045.
Serrano, M., et al. 1993. Nature366 704.