Documenti
MAB4133
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-p16, clone D25
clone D25, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
INK4a, MTS1, CDK4IN, CDKN2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
D25, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDKN2A(1029)
Specificità
P16* è un importante gene oncosoppressore, noto per essere deleto o mutato in molti tipi di tumore nell′uomo. L'anticorpo MAB4133 riconosce specificamente la proteina p16, sia ricombinante che nativa. Riconosce anche la p16 espressa da melanomi e nevi in situ.
Immunogeno
Proteina di fusione ricombinante p16 prodotta in E. coli..
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoblotting
Immunoistochimica
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
L′anticorpo anti-p16, clone D25, è un anticorpo monoclonale di topo per il rilevamento di p16, nota anche come INK4a, MTS1, CDK4IN, CDKN2. E′ stato validato in WB e IHC.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Linkage
Sostituisce: 04-239
Stato fisico
Formato: purificata
Liquido in tampone fosfato, contenente azoturo come conservante.
Stoccaggio e stabilità
Conservare in frigorifero a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi.
Risultati analitici
Controllo
CONTROLLO POSITIVO: Cellule HeLa
carcinoma del colon
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
C Grønhøj Larsen et al.
British journal of cancer, 110(6), 1587-1594 (2014-02-13)
A significant proportion of squamous cell carcinomas of the oropharynx (OP-SCC) are related to human papillomavirus (HPV) infection and p16 overexpression. This subgroup proves better prognosis and survival but no evidence exists on the correlation between HPV and p16 overexpression
Alhadi Almangush et al.
British journal of cancer, 117(6), 856-866 (2017-07-29)
Identifying informative prognostic biomarkers for oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) is of great importance in order to better predict tumour behaviour and to guide treatment planning. Here, we summarise existing evidence regarding immunohistochemical prognostic biomarkers for OTSCC. A systematic
Qi Song et al.
Nature communications, 13(1), 4167-4167 (2022-07-20)
Squamous cell carcinoma (SCC) and adenocarcinoma (AC) are two main histological subtypes of solid cancer; however, SCCs are derived from different organs with similar morphologies, and it is challenging to distinguish the origin of metastatic SCCs. Here we report a
Amelia B Thompson et al.
Journal of lower genital tract disease, 22(4), 340-347 (2018-09-01)
Anal cancer rates are increasing among HIV-infected persons. Although an efficacious human papillomavirus (HPV) vaccine is available, HPV vaccination rates remain low. Therefore, providers perform anal cancer screening, but there is no consensus on the optimal methods or timing of
Matt Lechner et al.
Oral oncology, 83, 32-37 (2018-08-14)
p16INK4A (p16) is the most widely used clinical biomarker for Human Papillomavirus (HPV) in head and neck squamous cell cancer (HNSCC). HPV is a favourable prognostic marker in HNSCC and is used for patient stratification. While p16 is a relatively