MXRPARA06
Milliflex® Rapid Reagent
pkg of 6 vials
Sinonimo/i:
Rapid testing reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 6 vials
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
dilution
(Environmental analysis)
applicazioni
bioburden testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
Milliflex® Rapid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
- 6 x ATP releasing reagent vials (5 ml per bottle)
- 6 x Luer-lok® caps
- 6 x Vials adapters
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup