Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
MMHEADMM1
Millipore
Testa di filtrazione MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
Sinonimo/i:
Testa di filtrazione Milliflex Oasis®, Accessorio per filtrazione, Testa di filtrazione, testa della pompa di filtrazione Milliflex Oasis®
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 533.00
CHF 533.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
CHF 533.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
CHF 533.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
316L stainless steel (ASI)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM1 pump
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Il sistema di filtrazione MILLIFLEX Oasis® offre una soluzione che semplifica e rende sicuro il processo di analisi microbica, con uno standard molto elevato di produttività, affidabilità dei risultati e rispetto della normativa. La testa di filtrazione Milliflex Oasis® è in acciaio inossidabile 316L e può essere autoclavata a 121 °C fino a 30 minuti o a 134 °C fino a 15 minuti. La testa di filtrazione Milliflex Oasis® si collega con facilità all′unità filtrante della pompa di filtrazione Milliflex Oasis® MMSYSTMM1.
Applicazioni
La testa di filtrazione Milliflex Oasis®viene impiegata per la filtrazione di campioni liquidi per la determinazione della carica microbica,il monitoraggio dell′acqua e le analisi microbiologiche generali di fluidi filtrabili di varia natura.
Altre note
Nell′Unione europea, alla fine del suo ciclo di vita questo prodotto dovrà essere smaltito con le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Cliccare qui per informazioni sulla restituzione per il riciclo.
Note legali
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany