Documenti fondamentali
MXRPAIRTU
Millipore
Silicone air tubes
Spare part for Milliflex® Rapid AutoSpray Station
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NB.17
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
silicone
Confezionamento
pkg of 2 units
Produttore/marchio commerciale
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
applicazioni
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilità
AutoSpray Station
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
The silicone air tubes are spare parts that allow the Milliflex® Rapid AutoSpray Station to be maintained and deliver optimal reagent spraying performances.
Applicazioni
The silicone air tubes are Milliflex® AutoSpray Station accessory used to maintain and deliver optimal reagent spraying performances.
Note legali
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany