MTRACEPC1
Computer all-in-one M-Trace®
for use with Steritest® Symbio pump
Sinonimo/i:
Computer, Computer per ecosistema QC-IT
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of -1 unit
Livello qualitativo
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio pump
Categorie correlate
Descrizione generale
Sul computer “all-in-one” M-Trace®, utilizzabile nelle camere bianche, è installato il software M-Trace® per la registrazione elettronica dei test. L′unità costituisce il fulcro delle connessioni per dispositivi quali la pompa Steritest® Symbio, il computer palmare touch screen M-Trace® e le cuffie auricolari con microfono M-Trace®. Il computer “all-in-one” M-Trace® è l′unità di controllo centrale che permette di creare e di avviare le registrazioni dei test. Tutti i dati inviati dai dispositivi collegati, come la pompa Steritest® Symbio, vengono raccolti e archiviati nel computer. È possibile eseguire il backup di tutti questi dati sul server di vostra scelta o sull′unità di archiviazione esterna M-Trace® (MTRACEBD1). Il computer è compatibile con l′uso in camera bianca ed è conforme ai requisiti ambientali dei testi di sterilità del QC. Su richiesta ed in base ad un progetto specifico per il singolo cliente, il software M-Trace® per la registrazione elettronica dei test e il computer “all-in-one” M-Trace® possono essere integrati e collegati al vostro LIMS o ad altri dispositivi del vostro attuale ecosistema QC-IT.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Compatto: 391 x 327 x 42 mm (prof. x alt. x lung.)
- Il sostegno può essere usato anche come maniglia
- Possibilità di montaggio VESA da 100 mm
- Pannello frontale conforme allo standard IP54
- Approvato per funzionamento 24/7 non stop
- Touch screen resistivo da 39,6 cm (15.6”)
- Sistema di raffreddamento passivo (heat pipe) senza ventola
- Adattatore per alimentazione esterna senza ventola (65 W)
Note legali
Prodotti correlati
Contenuto correlato
Il software di registrazione elettronica M-Trace® assicura la completa tracciabilità dei dati concernenti i test di sterilità e porta la vostra pompa Steritest® Symbio a un livello completamente nuovo. Riduce gli errori di manipolazione, assicura la conformità ai requisiti normativi e incrementa la produttività.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.