MTRACEBD1
Unità di backup M-Trace®
for use with M-TRACE® All-in-One Computer
Sinonimo/i:
Disco rigido esterno
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of -1 unit
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
Steritest® Symbio pump
for use with M-TRACE® All-in-One Computer
Categorie correlate
Descrizione generale
Il disco di backup M-Trace® è un′unità di archiviazione di memoria esterna utile per il backup sicuro dei dati registrati dal computer all-in-one M-Trace® (MTRACEPC1). Dispone di una capacità di archiviazione dati pari a 512 GB. Il computer “all-in-one” M-Trace® è l′unità di controllo centrale che permette di creare e di avviare le registrazioni dei test. Tutti i dati inviati dai dispositivi collegati, come la pompa Steritest® Symbio, vengono raccolti e archiviati nel computer. È possibile eseguire il backup di tutti questi dati sul server di vostra scelta o sull′unità di backup M-Trace®
Applicazioni
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Contenuto correlato
Il software di registrazione elettronica M-Trace® assicura la completa tracciabilità dei dati concernenti i test di sterilità e porta la vostra pompa Steritest® Symbio a un livello completamente nuovo. Riduce gli errori di manipolazione, assicura la conformità ai requisiti normativi e incrementa la produttività.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.