Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
MTRACEMC1
Millipore
Computer palmare touch screen M-TRACE®
M-TRACE® All-in-One PC, suitable for sterility testing
Sinonimo/i:
Computer palmare, Dispositivo portatile
About This Item
Codice UNSPSC:
43210000
NACRES:
JA.12
Confezionamento
pack of -1 unit
Livello qualitativo
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
M-TRACE® All-in-One PC
M-TRACE® Mobile Computer Mount
Descrizione generale
Il software e la app mobile M-Trace® sono i vostri assistenti digitali QC per test di sterilità conformi al CFR 21 Parte 11 dell′FDA e per altri processi disciplinati, a garanzia di un′acquisizione di dati sicura ed efficiente. Per maggiori dettagli sulla soluzione software completa per la registrazione elettronica dei test M-Trace® cliccare qui.
Il computer palmare touch screen M-Trace® è un assistente digitale per le procedure dei test di sterilità. Sul palmare è installata l′app mobile M-Trace®, che è parte del software M-Trace® per la registrazione elettronica dei test. Il dispositivo consente di acquisire dati relativi ai consumabili in maniera semplice ed efficiente nonché di aggiungere i risultati del test al test record. I codici della matrice di dati dei consumabili possono essere scannerizzati in maniera indipendente da qualsiasi postazione. I dati acquisiti vengono inoltrati e aggiunti ai rispettivi test record nel PC “all-in-one” M-Trace® (MTRACEPC1). Il palmare touch screen M-Trace® può essere installato opportunamente sul pannello frontale dell′isolatore/LFH utilizzando lo specifico supporto per palmare M-Trace® (MTRACEMM1). Il supporto per computer palmare favorisce la scansione e la registrazione senza mani delle informazioni presenti sui consumabili, mentre le mani dell′operatore sono all′opera e occupate nell′isolatore. Il computer palmare touch screen M-Trace® è compatibile con l′uso in camera bianca ed è conforme ai requisiti ambientali dei testi di sterilità del QC.
Applicazioni
Il computer palmare touch screen M-Trace® viene impiegato per acquisire dati relativi ai consumabili in maniera semplice ed efficiente o per aggiungere i risultati del test alla registrazione del test (test record) nel corso delle procedure dei test di sterilità o di altri controlli di qualità.
Note legali
M-TRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Il software di registrazione elettronica M-Trace® assicura la completa tracciabilità dei dati concernenti i test di sterilità e porta la vostra pompa Steritest® Symbio a un livello completamente nuovo. Riduce gli errori di manipolazione, assicura la conformità ai requisiti normativi e incrementa la produttività.
M-Trace® electronic test record software ensures full traceability for your sterility testing data and elevates your Steritest® Symbio pump to a whole new level. M-Trace® software reduces handling errors, ensures compliance, and boosts productivity.