Documenti fondamentali
MRCPRT010
Millipore
Filtri centrifughi Microcon®
NMWCO 10 kDa, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding), sample volume 0.5 mL
Sinonimo/i:
Centrifuge concentrator
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume> 10 μL
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Microcon®
Parametri
0.5 mL sample volume
tecniche
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
4.50 cm (1.8 in.)
Diametro
12.3 mm
Superficie filtrante
0.32 cm2
Volume d’esercizio
0.5 mL
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: PL, membrana Ultracel® in cellulosa rigenerata a basso adsorbimento
Concentrazione e desalazione semplici ed efficienti di soluzioni di qualsiasi macromolecola con qualsiasi centrifuga adatta alle provette da 1,5 mL. Con la membrana Ultracel a basso adsorbimento, i filtri Microcon offrono:
•Recuperi tipici superiori al 95%, anche le soluzioni diluite
•Centrifugazione inversa per potenziare il recupero, anche nei campioni più piccoli
•Comoda conservazione del filtrato o del campione concentrato in una provetta standard per microcentrifuga
•Fattori di concentrazione fino a 100X
Caratteristiche:
•Elevato recupero per piccoli volumi con la centrifugazione inversa (fattore di concentrazione inferiore e 20X)
•Membrana Ultracel a basso adsorbimento
•Processazione rapida
Tipo di filtro: Ultrafiltrazione
Applicazioni
Questo filtro centrifugo da 0,5 mL consente la concentrazione di biomolecole con una membrana NMWL da 10 kDa. I filtri centrifughi a micron sono ideali per la concentrazione e la desalazione di DNA e proteine.
Caratteristiche e vantaggi
Volume minimo del concentrato finale: 50 µL
Linkage
Sostituisce: 42407
Stato fisico
Codice colore: Verde
Note legali
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Lilly Toker et al.
Chemico-biological interactions, 319, 109007-109007 (2020-02-23)
Acetylcholinesterase (AChE) terminates cholinergic neurotransmission by hydrolyzing acetylcholine. The collagen-tailed AChE tetramer is a product of 2 genes, ACHE and ColQ. The AChE tetramer consists of 4 identical AChE subunits and one polyproline-rich peptide, whose function is to hold the
Ruth Fair-Mäkelä et al.
Mucosal immunology, 13(2), 245-256 (2019-11-28)
All leukocytes can get entrance into the draining lymph nodes via the afferent lymphatics but only lymphoid cells can leave the nodes. The molecular mechanisms behind this phenomenon have remained unknown. We employed genome wide microarray analyses of the subcapsular
Anthony O Beas et al.
Nature communications, 11(1), 2790-2790 (2020-06-05)
Age-dependent changes in metabolism can manifest as cellular lipid accumulation, but how this accumulation is regulated or impacts longevity is poorly understood. We find that Saccharomyces cerevisiae accumulate lipid droplets (LDs) during aging. We also find that over-expressing BNA2, the
Yaowei Liu et al.
Food chemistry, 314, 126177-126177 (2020-01-20)
This study mainly investigated changes in milk serum proteins by simulating the industrial processing of whole milk powder using a label-free proteomic approach. A total of 391 proteins were identified, 89 of which were quantified in all groups. Compared with
Gulzhan Trimova et al.
Arthritis research & therapy, 22(1), 24-24 (2020-02-14)
14-3-3η is an intracellular protein also detected in the serum and synovial fluid of patients with rheumatoid arthritis (RA). It is closely related to disease activity and anti-cyclic citrullinated peptide antibody levels. However, the main source of 14-3-3η and the
Contenuto correlato
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.