Documenti fondamentali
MPE010025
Millipore
Filtri centrifughi Microcon®
MWCO 10 kDa, polyethersulfone membrane (Biomax), sample volume 0.5 mL
Sinonimo/i:
Biomax polyethersulfone (PES) membrane centrifuge filter
Scegli un formato
25 EA
CHF 144.00
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 EA
CHF 144.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
NACRES:
NB.24
CHF 144.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polyethersulfone membrane (Biomax)
polypropylene tube (filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical grade)
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Microcon®
Caratteristiche
holdup volume> 10 μL
Parametri
0.5 mL sample volume
Lunghezza
4.5 cm (1.8 in.)
Diametro
12.3 mm
Superficie filtrante
0.32 cm2
Dimensione pori
10 kDa MWCO
Descrizione generale
Tipo di filtro: per ultrafiltrazione
Concentrano e desalificano con semplicità ed efficienza qualunque soluzione contenente macromolecole utilizzando qualsiasi centrifuga compatibile con le provette da 1,5 mL.
Dotati di membrana Biomax, i filtri Microcon® offrono:
  • centrifugazione inversa, per massimizzare il recupero anche dai volumi più piccoli
  • conservazione agevole di filtrati e campioni concentrati nelle comuni provette da microcentrifuga.
  • fattori di concentrazione fino a 100X
Applicazioni:
  • campioni vegetali
Applicazioni
Questo filtro centrifugo da 0,5 mL consente di concentrare biomolecole con una membrana con NMWL da 10 kDa. I filtri da centrifuga Microcon® sono ideali per concentrare & desalificare.
Caratteristiche e vantaggi
  • Recuperi elevati da volumi ridotti grazie alla centrifugazione inversa (reverse spin). Fattore di concentrazione inferiore a 20X)
  • Membrana Biomax
  • Processamento rapido
Stato fisico
Codice colore: viola
Note legali
MICROCON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany