MRCF0R100
Unità filtrante per centrifuga Microcon DNA Fast Flow, con
sample volume 0.5 mL, Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
Sinonimo/i:
Centrifuge concentrator
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Ultracel® regenerated cellulose membrane (low binding)
polyacetal base (membrane support)
polycarbonate device top
polypropylene tube (for filtrate/concentrate)
silicone O-ring (medical-grade)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume> 10 μL
Produttore/marchio commerciale
Microcon®
Parametri
0.5 mL sample volume
tecniche
DNA purification: suitable
RNA purification: suitable
Lunghezza
4.50 cm (1.8 in.)
Diametro
12.3 mm
Superficie filtrante
0.32 cm2
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- recuperi elevati anche con piccoli volumi grazie alla funzione di centrifugazione inversa
- membrana Ultracel® a basso adsorbimento
- tempo di processamento rapido
- con fattori di concentrazione <20X assicurano la massima riproducibilità
Linkage
Contenuto correlato
Microcon® Centrifugal Filters simply and efficiently concentrate and desalt solutions of DNA, RNA, protein or other macromolecules, using any centrifuge that can accept 1.5 mL tubes.