Documenti fondamentali
MR-006
Sigma-Aldrich
EmbryoMax® Modified DPBS with BSA and phenol red
liquid, with BSA and phenol red, EmbryoMax®
Sinonimo/i:
PBS, phosphate buffered saline
Scegli un formato
100 ML
CHF 49.40
CHF 49.40
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 49.40
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
CHF 49.40
Spedizione prevista il25 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
EmbryoMax® Modified DPBS with BSA and phenol red, The EmbryoMax Modified DPBS with BSA & phenol red is available in a 100 mL format and has been optimized and validated for Embryo Culture.
Livello qualitativo
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
EmbryoMax®
tecniche
cell culture | embryo: suitable
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
Stoccaggio e stabilità
Store at 2 to 8°C for up to 2 months & 1 day
Note: Our EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media is produced on a bi-monthly basis. For regular users, we encourage standing orders to ensure that backorders do not occur.
Note legali
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2