Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
MPGL10ZW1
Filtro Millipak®
Removes bacteria from pure water before entering the analyzer., For use with AFS® systems
Sinonimo/i:
Filtro antibatterico Millipak® 100
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Lunghezza
13 cm (5.12 in.)
Diam. connessione ingresso
1/4 in.
Diam. connessione uscita
1/4 in.
Impurezze
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤2.5 mg/device
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
NPT inlet connection
NPT outlet connection
Compatibilità
for use with AFS®
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Il filtro antibatterico Millipak® 100 rimuove i batteri dall′acqua pura prima del suo ingresso nell′analizzatore.
Applicazioni
Da utilizzare con i sistemi di purificazione AFS®.
Caratteristiche e vantaggi
- Membrane idrofile Durapore® in PVDF a vantaggio di portate e produttività elevate.
- Il ridotto adsorbimento proteico delle membrane determina un elevato recupero del campione con minime perdite di prodotto prezioso e assicura, pertanto, una filtrazione di alto valore.
- Riduce il rischio di contaminazione microbica.
- Ideale per le applicazioni ad alto valore aggiunto.
- Configurazione del dispositivo: capsula
Componenti
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione
- Applicazione: analisi generali di laboratorio
- Uso previsto: purificazione dell′acqua
- Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione “Impiego del sistema” della Guida all′uso (disponibile nella chiavetta USB fornita col sistema)
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
I clienti hanno visto anche
-
What are the storage conditions for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How are consumables changed?
1 answer-
To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
Helpful?
-
-
How can I know which consumables can be used with my system?
1 answer-
To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
Helpful?
-
-
What steps are you taking towards improved sustainability?
1 answer-
Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
Helpful?
-
-
Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
1 answer-
It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
Helpful?
-
-
If I have a final filter that I use only occasionally (e.g., Biopak®) and have another filter (e.g. Millipak®) that I most of the time, can I keep the 'occasional-use' filter for use again at a later time?
1 answer-
It is not possible to re-use a filter that has been used and then removed because air intake during replacement creates an airlock and blocks water passing through the filter. If you regularly need two different filters, we recommend using two POD dispensers.
Helpful?
-
-
Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
1 answer-
Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
Helpful?
-
-
Can consumables be opened and refilled?
1 answer-
Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
Helpful?
-
-
How frequently do the various consumables need to be changed?
1 answer-
The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
Helpful?
-
-
What is the consumables delivery time?
1 answer-
Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.