MPC4NTR10
Piastra Multiscreen® a 96 pozzetti, membrana in policarbonato
pore size 0.4 μm, non-sterile
Sinonimo/i:
Piastra a 96 pozzetti
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Livello qualitativo
Descrizione
This 96-well filter plate has a Polycarbonate membrane used for Permeability studies.
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Caratteristiche
lid
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
100 μL sample volume (per well)
tecniche
DNA purification: suitable
activity assay: suitable (with precipitations)
ligand binding assay: suitable
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
receptor binding assay: suitable
Dimens. piastra
96 wells
Volume massimo del pozzetto
300 μL
Volume d’esercizio
125 μL
Dimensione pori
0.4 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le piastre MultiScreen Permeability, MultiScreen-IP e MultiScreen Acceptor sono di grande utilità negli studi che fanno uso di membrane artificiali per prevedere il trasporto passivo delle molecole.
Le membrane di queste piastre presentano struttura dei pori e densità uniformi, per poter sviluppare modelli di trasporto affidabili:
- i pozzetti singoli minimizzano il rischio di contaminazione crociata tra le molecole
- la compatibilità con i sistemi automatizzati per il trasferimento dei liquidi aumenta la produttività
Saggi di permeabilità:
- le piastre MultiScreen Permeability sono dotate di una membrana in policarbonato che funge da supporto per uno strato artificiale di esano/esadecano specifico per i saggi di permeabilità.
Saggi PAMPA:
- le piastre MultiScreen-IP presentano una membrana idrofoba in PVDF che funge da supporto per un doppio strato lipidico studiato per i saggi PAMPA.
Piastre MultiScreen Acceptor:
- le piastre MultiScreen Acceptor possono essere utilizzate con entrambe le piastre precedentemente descritte quali piastre riceventi per le molecole trasportate per assorbimento passivo. Interamente costruite in PTFE, queste piastre possono migliorare la qualità dei risultati ottenibili mediante LC/MS in base alla carica delle molecole sotto esame.
Applicazioni
Saggi
Proteine
I clienti hanno visto anche
Articoli
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Protocolli
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Contenuto correlato
Uno screening di successo per l’identificazione di target farmacologici e di composti guida (lead) richiede reagenti e materiali testati, compatibili con il processo e ad alta efficienza. Trovate le soluzioni adatte al vostro processo, che operiate in un'azienda farmaceutica, biotecnologica o in una CRO, per lo screening di piccole molecole o di biofarmaci e per saggi di immunogenicità robusti finalizzati a garantire la sicurezza terapeutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.