MAIPNTR10
Piastra Multiscreen® da 96 pozzetti, membrana in PVDF idrofobo
pore size 0.45 μm, non-sterile
Sinonimo/i:
96-Well PVDF Plate, Hydrophobic 96-Well Plate, PVDF 96-Well Plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF membrane (hydrophobic)
acrylic
flat bottom wells
Livello qualitativo
Descrizione
This clear 96 well filter plate has a Hydrophobic PVDF membrane used for PAMPA.
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
MultiScreen®
Caratteristiche
hydrophobic
lid
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Parametri
50-250 μL sample volume (per well)
tecniche
parallel artificial membrane permeation assay (PAMPA): suitable
Dimens. piastra
96 wells
Volume massimo del pozzetto
300 μL
Volume d’esercizio
50-250 μL
Matrice
Immobilon®-P
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Tipo di binding
high binding surface
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Le piastre MultiScreen Permeability, MultiScreen-IP e MultiScreen Acceptor sono di grande utilità negli studi che fanno uso di membrane artificiali per prevedere il trasporto passivo delle molecole.
Le membrane di queste piastre presentano struttura dei pori e densità uniformi, per poter sviluppare modelli di trasporto affidabili:
- i pozzetti singoli minimizzano il rischio di contaminazione crociata tra le molecole
- la compatibilità con i sistemi automatizzati per il trasferimento dei liquidi aumenta la produttività
Saggi di permeabilità:
- le piastre MultiScreen Permeability sono dotate di una membrana in policarbonato che funge da supporto per uno strato artificiale di esano/esadecano specifico per i saggi di permeabilità.
Saggi PAMPA:
- le piastre MultiScreen-IP presentano una membrana idrofoba in PVDF che funge da supporto per un doppio strato lipidico studiato per i saggi PAMPA.
Piastre MultiScreen Acceptor:
- le piastre MultiScreen Acceptor possono essere utilizzate con entrambe le piastre precedentemente descritte quali piastre riceventi per le molecole trasportate per assorbimento passivo. Interamente costruite in PTFE, queste piastre possono migliorare la qualità dei risultati ottenibili mediante LC/MS in base alla carica delle molecole sotto esame.
Applicazioni
Saggi
Proteine
Stato fisico
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
I clienti hanno visto anche
Articoli
This is a white paper on the Evaluation of the reproducibility of Parallel Artificial Membrane Permeation Assays (PAMPA) using MultiScreen® Filter Plates.
This is a protocol for a Membrane Integrity test for Lipid-PAMPA Artificial Membranes
Combining solubility & PAMPA assays streamlines drug permeability testing.
Protocolli
Assays that predict passive absorption of orally administered drugs have become increasingly important in the drug discovery process. As previously described by Faller and Kansy such assays provide rapid, low cost and automation friendly methods to measure a compound’s passive permeability.
Guidelines for various bioassays on the MultiScreen system, which makes it possible to carry out an assay from sample incubation to scintillation counting in a 96-well plate.