Documenti fondamentali
MP0DSYS3B
Millipore
Process Scale Holders
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
Sinonimo/i:
Process Scale Holders 3 Racks
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Materiali
316L stainless steel
silicone seal
Descrizione
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; ITT valves
Raccordi
1.5 in. gauge port sanitary flange
1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
Compatibilità
for use with Pod Filters
Applicazioni
3-rack holder; for Pod configurations of 5.5 m2 to 33 m2; ITT valves