MP0DPIL0TX
Proprietà
100
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
for use with Pod Filters
Descrizione
Mostra le differenze
1 of 1
Millipore
Kit di espansione per supporto di scala pilota
MP0DPIL0T
Sostegno per scala pilota
MP0DSYS2A
Process Scale Holders
MP0DSYS1N
For Pod configurations up to 5.5 m2
-
for use with Pod Filters, 316L stainless steel
400
300
Scegli una delle versioni più recenti:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documenti section.