Documenti fondamentali
MMRECVERY
Millipore
Unità filtrante MILLIFLEX OASIS®
volume 100 mL
Sinonimo/i:
Dispositivi di filtrazione, Imbuto filtrante, Sistema di filtrazione
Scegli un formato
24 EACH
CHF 135.00
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EACH
CHF 135.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
CHF 135.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Materiali
styrene-butadiene device
Livello qualitativo
agenzia
EP, USP, JP
EP 2.6.12
JP 4.05 part 1
USP 61
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 24
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
tecniche
: suitable using growth promotion accessory
Volume
100 mL
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis® System
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Categorie correlate
Descrizione generale
Questa unità filtrante per il sistema Milliflex OASIS ® priva di membrana è adatta specificamente per i test di promozione della crescita dei terreni di coltura MILLIFLEX OASIS®. Questa unità consente di testare le prestazioni del terreno nelle stesse condizioni operative.
Applicazioni
L′unità filtrante per il sistema Milliflex Oasis® priva di membrana viene utilizzata per un′analisi efficiente della carica batterica ed è progettata specificamente per i test di promozione della crescita.
Caratteristiche e vantaggi
  • L′imbuto si inserisce sulla pompa con estrema facilità
  • Il coperchio incernierato all′imbuto protegge il campione efficacemente
  • L′imbuto trasparente, in materiale idrofobo e dotato di indicatori di livello ben visibili, permette un accurato dosaggio del volume del campione
  • La membrana viene trasferita al terreno di coltura in tutta semplicità e senza contatto diretto
  • L′imbuto viene rimosso senza alcuno sforzo
Confezionamento
  • Le singole unità sono disponibili inbuste chiuse da 8 unità, alloggiate su due vassoi rimovibili
  • Ogni scatola contiene 3 buste da 8 unità, per un totale di 24 unità.
Note legali
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany