Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
MMHEADMM2
Millipore
Testa di filtrazione Milliflex Oasis®
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM2 pump
Sinonimo/i:
Accessorio per filtrazione, Testa della pompa di filtrazione Milliflex Oasis®, Testa di filtrazione, Testa di filtrazione Milliflex Oasis®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
316 stainless steel (ASI)
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex Oasis® filtration units, designed for MMSYSTMM2 pump
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Il sistema di filtrazione Milliflex Oasis® offre una soluzione che semplifica e rende sicuro il processo di analisi microbica, con uno standard molto elevato di produttività, affidabilità dei risultati e conformità normativa.
La testa di filtrazione Milliflex Oasis® è in acciaio inossidabile 316L e può essere autoclavata a 121 °C fino a 30 minuti o a 134 °C fino a 15 minuti.
La testa di filtrazione Milliflex Oasis® è progettata adattarsi con facilità all′unità filtrante della pompa di filtrazione Milliflex Oasis® MMSYSTMM2® ed è inoltre compatibile con la pompa da vuoto Milliflex Oasis, resistente ai VHP, MMPPLUVHP.
Applicazioni
La testa di filtrazione Milliflex Oasis® viene impiegata nella filtrazione di campioni di liquidi per la determinazione della carica microbica, il monitoraggio dell′acqua e le comuni analisi microbiologiche di svariati liquidi filtrabili.
Note legali
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Quantum system enables rapid microbial contamination detection with fluorescence staining technology.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.