MMGSWG124
Unità filtrante Milliflex Oasis®
pore size 0.22 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL
Sinonimo/i:
Dispositivo di filtrazione sterile su membrana, con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa per l’analisi della carica batterica
Prodotti consigliati
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Livello qualitativo
agenzia
EP, USP, JP
Sterilità
electron beam irradiated
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 24
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
Capacità
100 mL
Diam. filtro
49 mm
Capacità imbuto
100 mL
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Compatibilità
suitable for (suitable for solid cultivation)
for use with Milliflex Oasis® (System)
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Categorie correlate
Descrizione generale
La funzione MILLIFLEX PROTACT® protegge i vostri campioni da contaminazioni secondarie e rende ottimale il contatto membrana-agar, per conseguire i risultati più affidabili. Il filtro a membrana sigillato brevettato impedisce il fenomeno del bypass spesso riscontrato con altri sistemi di filtrazione e garantisce una lettura robusta.
Il design di MILLIFLEX AZURE® combina l'imbuto trasparente e gli indicatori di livello di riempimento su tutta la circonferenza per un facile riempimento da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell'unità di filtrazione impedisce qualsiasi perdita o by-pass della membrana per garantire che venga filtrato il giusto volume di campione.
Il sistema MILLIFLEX RACK&STACK include anche un coperchio autobloccante per un trasporto e un'incubazione sicuri.
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Articoli
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.