Documenti fondamentali
MIX0500L102
Millipore
Mobius® MIX500L carrier
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
304L stainless steel latch(es)
high-density polyethylene stand
linear low-density polyethylene (LLDPE) tank(s)
polyurethane caster(s)
stainless steel caster(s)
Livello qualitativo
Parametri
4-30 °C temperature
Altezza
162.6 cm (64 in.)
Larghezza
119.4 cm (47 in.)
Spessore
101.6 cm (40 in.)
Peso
90.7 kg (200 lb)empty
Note legali
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.